Learn More
7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31101226
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31101226 100 mg
31099862 25 mg
31095323 1 mg
31096377 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31101226 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD150318100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one
CAS 5725-91-7
Summenformel C14H11NO3
MDL-Nummer MFCD00037661
Menge 100 mg
SMILES O=C1C=CC2=NC3=C(C=C(OCC)C=C3)OC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 241.24
Reinheit (%) 98%