missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Fluor-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7054606
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1256255-84-1
C14H19BFNO3
279.118
OISLTYSRSUFGPW-UHFFFAOYSA-N
7-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 7-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine
59578566
7-Fluor-6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzoxazin
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2F)OCCN3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1256255-84-1
C14H19BFNO3
279.118
OISLTYSRSUFGPW-UHFFFAOYSA-N
7-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 7-fluoro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine
59578566
7-Fluor-6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzoxazin
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2F)OCCN3

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 7-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 279.11
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'