Learn More
7-Fluor-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Beständig bei Raumtemperatur in geschlossenen Behältern unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen.
Es wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Beständig bei Raumtemperatur in geschlossenen Behältern unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Fluoro-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 212.14 |
Reinheit (%) | 97% |