Learn More
7-Fluorbenzoflurazan-4-sulfonamid, 98 %, Thermo Scientific™
329.00 € - 1036.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 91366-65-3
Summenformel C6H4FN3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 217.17
MDL-Nummer MFCD00036687
InChI-Schlüssel XROXHZMRDABMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym abd-f, 4-aminosulfonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonamide, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazan, 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonamide, 4-aminosulphonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonamide, pubchem23230, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazane, 4-fluoro-7-sulfoamoylbenzofurazan
PubChem CID 122067
IUPAC-Name 7-Fluor-2,1,3-Benzoxadiazol-4-Sulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C2=NON=C12
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11374629
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23586.MB
25mg
329.00 €
25 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11435617
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23586.MC
100mg
1036.00 €
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 09-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
91366-65-3
217.17
XROXHZMRDABMHS-UHFFFAOYSA-N
122067
NS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C2=NON=C12
C6H4FN3O3S
MFCD00036687
abd-f, 4-aminosulfonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonamide, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazan, 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonamide, 4-aminosulphonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonamide, pubchem23230, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazane, 4-fluoro-7-sulfoamoylbenzofurazan
7-Fluor-2,1,3-Benzoxadiazol-4-Sulfonamid
Spezifikation
7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
143°C to 147°C
MFCD00036687
25mg
NS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C2=NON=C12
217.17
217.17
91366-65-3
C6H4FN3O3S
abd-f, 4-aminosulfonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonamide, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazan, 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonamide, 4-aminosulphonyl-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonamide, pubchem23230, 4-fluoro-7-sulfamoylbenzofurazane, 4-fluoro-7-sulfoamoylbenzofurazan
XROXHZMRDABMHS-UHFFFAOYSA-N
7-Fluor-2,1,3-Benzoxadiazol-4-Sulfonamid
122067
98%