Learn More
Alfa Aesar™ 7-Hexadecyn-1-ol, 95 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Anwendungen
7-Hexadecyn-1-ol wird bei der Herstellung von 15-Hexadecensäure verwendet. Dient als Reagenz für die pharmazeutische Forschung und die chemische Synthese.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
7-Hexadecyn-1-ol wird bei der Herstellung von 15-Hexadecensäure verwendet. Dient als Reagenz für die pharmazeutische Forschung und die chemische Synthese.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 7-Hexadecyn-1-ol |
Strukturformel | CH3(CH2)7C≡C(CH2)6OH |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 238.41 |
Reinheit (%) | 95% |