Learn More
7-Hydroxy-1,3-Naphthalendisulfonsäure Dikaliumsalz, TRC
Artikelnummer. 30138416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138416 100 g 100 Gramm
30133980 25 g 25 Gramm
30007851 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138416 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH950730100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 842-18-2
Summenformel C10 H6 O7 S2 . 2 K
Molekulargewicht (g/mol) 380.48
Synonym 7-Hydroxy-1,3-Naphthalenedisulfonic acid potassium salt (1:2), 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-hydroxy-, dipotassium salt (8CI,9CI), 2-Naphthol-6,8-disulfonic acid dipotassium salt, Dipotassium 2-naphthol-6,8-disulfonate
IUPAC-Name Dikalium; 7-Hydroxynaphthalin-1,3-Disulfonat
SMILES [K+].[K+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonic Acid Potassium Salt
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O7S2.2K/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 379.8829