Learn More
(+/-)-7-Hydroxy-2-di-n-propylaminotetralin-Hydrobromid, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-7-Hydroxy-2-di-n-propylaminotetralin hydrobromide |
| Schmelzpunkt | 168°C to 170°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 329.29 |
| Physikalische Form | Pulver |