Learn More
7-Hydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one hydrate(2:3), 99%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Hydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one hydrate(2:3) |
| CAS | 66778-17-4 |
| Summenformel | C30H38O21 |
| MDL-Nummer | MFCD27981444 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | O=C1C=CC2=C(O1)C=C(O)C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=C2.O=C4C=CC5=C(O4)C=C(O)C(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)=C5.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 734.61 |
| Reinheit (%) | 99% |