Learn More
7-Hydroxybenzo[a]pyrene, TRC
Artikelnummer. 30135869
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135869 50 mg 50 Milligramm
30135363 100 mg 100 Milligramm
17901815 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135869 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH82945050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37994-82-4
Summenformel C20 H12 O
Molekulargewicht (g/mol) 268.31
Synonym Benzo[a]pyren-7-ol, 7-Hydroxybenzo[a]pyrene, 7-Hydroxybenzopyrene
IUPAC-Name benzo[a]pyren-7-ol
SMILES Oc1cccc2c1cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxybenzo[a]pyrene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H12O/c21-18-6-2-5-15-16-10-9-13-4-1-3-12-7-8-14(11-17(15)18)20(16)19(12)13/h1-11,21H
Formelmasse 268.0888
Reinheit (%) >95%