Learn More
7-Hydroxyisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373946 250 mg 250 Milligramm
11363946 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17067.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7651-83-4 | Molecular Formula: C9H7NO | Molecular Weight: 145.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
7-Hydroxyisoquinolin wird zur Untersuchung seines photophysialen Verhaltens in Polymermatrizen wie Polymethylmethacrylat, Celluloseacetat, Polyvinylalkohol und sulfoniertem Fluorpolymer-Copolymer auf Tetrafluorethylen-Basis verwendet. Es wird auch zur Zubereitung von Chinin verwendet. Darüber hinaus wird es als Material für alle optischen Schaltvorgänge aufgrund seines ESPT-Effekts (Protontransfer im angeregten Zustand) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und konzentrierter Schwefelsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7651-83-4
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00456131
InChI-Schlüssel WCRKBMABEPCYII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyisoquinoline, 7-isoquinolinol, 7-hydroxy-isoquinoline, isoquinolin-7-ol, 7-hydroxy-2-azanaphthalene, pubchem6264, acmc-1bfxl, ksc380o3r, 7-hydroxyisoquinoline 250mg
PubChem CID 459767
IUPAC-Name Isochinolin-7-ol
SMILES OC1=CC=C2C=CN=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxyisoquinoline
Schmelzpunkt 226°C to 228°C
Menge 250 mg
Beilstein 113224
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and concentrated sulfuric acid.
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke