Learn More
7-Methoxy-2-tetralon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410577 5 g 5 Gramm
11400577 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22432.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4133-34-0 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4133-34-0
Summenformel C11H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.215
MDL-Nummer MFCD00001730
InChI-Schlüssel XEAPZXNZOJGVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-2-tetralone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-2 1h-naphthalenone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2-one, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 7-methoxyl-2-tetralone, 7-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 3,4-dihydro-7-methoxynaphthalen-2 1h-one
PubChem CID 77785
IUPAC-Name 7-Methoxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-on
SMILES COC1=CC2=C(CCC(=O)C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxy-2-tetralone
Dichte 1.13
Siedepunkt 124°C to 126°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5595
Menge 5 g
Formelmasse 176.22
Reinheit (%) 98%