Learn More
7-Methoxy-6-(3-Morpholin-4-Ylpropoxy)Quinazolin-4(3H)-ein, TRC
Artikelnummer. 30138499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138499 250 mg 250 Milligramm
30136558 100 mg 100 Milligramm
30006433 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138499 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM264670250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 199327-61-2
Summenformel C16 H21 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 319.36
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4(1H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]- (9CI), 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4(3H)-quinazolinone, 7-Methoxy-6-(3-(morpholin-4-yl)propoxy)-3H-quinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazolin-4(3H)-one, Gefitinib Imp. A (EP)
IUPAC-Name 7-Methoxy-6-(3-Morpholin-4-Ylpropoxy)-3H-Quinazolin-4-one
SMILES COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCCN3CCOCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H21N3O4/c1-21-14-10-13-12(16(20)18-11-17-13)9-15(14)23-6-2-3-19-4-7-22-8-5-19/h9-11H,2-8H2,1H3,(H,17,18,20)
Formelmasse 319.1532