Learn More
7-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-ylacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733993
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10733993 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10733993 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09402DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methyl-2, 3-dihydro-1H-inden-4-yl acetate
CAS 175136-12-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C12H14O2
MDL-Nummer MFCD00173682
Menge 1 g
Synonym 4-acetoxy-7-methylindane, acmc-1c5pj, 7-methylindan-4-yl acetate, 7-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-4-yl acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-,4-acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-, 4-acetate
InChI-Schlüssel MABWFAYFFNHAOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C)C2=C1CCC2
IUPAC-Name (7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
PubChem CID 2775024
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 97%