Learn More
Alfa Aesar™ 7-Methyl-4-indanol, 97 %
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
Beschreibung
Anwendungen
7-Methyl-4-indanol wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
7-Methyl-4-indanol wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Methyl-4-indanol |
| Schmelzpunkt | 80°C to 82°C |
| Menge | 2.5 g |
| Formelmasse | 148.21 |
| Reinheit (%) | 97% |