Learn More
7-Methylbenzo[d]isoxazol-3(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30987344
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30987344 5 g
30971497 1 g
30980826 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30987344 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1108615g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methylbenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
CAS 36238-83-2
Summenformel C8H7NO2
MDL-Nummer MFCD00104669
Menge 5 g
SMILES CC1=C2ONC(=O)C2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
Reinheit (%) 98%