Learn More
7-Methylxanthine, MedChemExpress
Beschreibung
7-Methylxanthine, a methyl derivative of xanthine, is one of the purine components in urinary calculi.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Methylxanthine |
| CAS | 552-62-5 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C6H6N4O2 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 5 mg/mL (30.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.14 |
| Formelmasse | 166.14 |
| Mehr anzeigen |