Learn More
TdB Labs AB 70 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Beschreibung
- Store dry at room temperature, protected from moisture and light.
- Stable for extended periods under recommended storage conditions without loss of charge properties.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 g |
| Produkttyp | Modified Dextran |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.