Learn More
7ACC1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438886
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16438886 100 mg -
16411476 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16438886 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYD0067
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 7ACC1(DEAC; Coumarin D 1421; D 1421) selectively interfere with lactate fluxes in the lactate-rich tumor microenvironment; inhibits lactate influx but not efflux in tumor cells expressing MCT1 and MCT4 transporters.
7ACC1(DEAC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7ACC1
CAS 50995-74-9
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H15NO4
Menge 100 mg
Synonym DEAC Coumarin D 1421 D 1421
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (127.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=C(N(CC)CC)C=C2OC1=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 261.27
Formelmasse 261.27
Reinheit (%) 99.96%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death