missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(7R,11R,E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30782790
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30782790 1 g
30774811 10 g
30770834 25 g
30776855 500 g
30780607 5 g
30778710 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30782790 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1479771g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (7R,11R,E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol
CAS 150-86-7
Summenformel C20H40O
MDL-Nummer MFCD00151280
Menge 1 g
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC/C(C)=C/CO
Molekulargewicht (g/mol) 296.53
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.