Learn More
Clinisafe™ 8.5 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
167.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Abfallbehälter |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 8,5 l |
Zertifizierung/Konformität | UK Regulations, UN3292 |
Farbe | Grau |
Abmessungen (L x B x H) | 325 x 457 x 783 mm |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17601735
|
Clinisafe™
51912415 |
Rot |
167.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17611735
|
Clinisafe™
51912430 |
Gelb |
167.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 8.5 Liter Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste. Clinisafe™ Clinical Waste Container range has been designed to hold anatomical and laboratory waste.
- Features and benefits
- Made from low carbon footprint recycled material
- High-level leak-resistant hermetic seal
- Temporary closure and 4 click final closure features to prevent potential spillages and overfilling
- Carry handle for easy transportation
- Large aperture
- Compliant with UN3292
Spezifikation
Abfallbehälter | |
UK Regulations, UN3292 | |
325 x 457 x 783 mm | |
Sichere Entsorgung von nicht scharfen/spitzen klinischen Abfällen |
8,5 l | |
Grau | |
20/Karton |