Learn More
8-Aminonaphthalen-1-sulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11328566
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11328566 500 g 500 Gramm
11308566 25 g 25 Gramm
11318566 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11328566 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17616.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82-75-7 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 82-75-7
Summenformel C10H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 223.246
MDL-Nummer MFCD00035730
InChI-Schlüssel CYJJLCDCWVZEDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym peri acid, 8-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-8-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, 8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid, naphthylaminemonosulfonic acid s, 1-amino-8-naphthalene sulfonate, 1-aminonaphthalene-8-sulfonic acid, schollkopf's acid van, schollkopf's acid
PubChem CID 6722
IUPAC-Name 8-aminonaphthalin-1-sulfonsäure
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)S(=O)(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 8-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 500 g
Beilstein 983230
Merck Index 14,6405
Formelmasse 223.25
Reinheit (%) 98%