Learn More
8-Aminonaphthalen-2-sulfonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043055
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
Product Code. Menge unitSize
15416829 25 g 25 Gramm
15426829 100 g 100 Gramm
2 options
Product Code. 15416829
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65304.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 119-28-8 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-28-8
Summenformel C10H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 223.246
MDL-Nummer MFCD00004032
InChI-Schlüssel QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,7-cleve's acid, 1-naphthylamine-7-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, cleve's theta-acid, 1-amino-7-sulfonaphthalene, 1-aminonaphthalene-7-sulfonic acid, 8-naphthylamine-2-sulfonic acid, 1-amino-7-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-naphthalene-7-sulphonic acid
PubChem CID 8386
IUPAC-Name 8-aminonaphthalin-2-sulfonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 8-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Grau bis Gelb
Menge 25 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 2115629
Merck Index 142,351
Formelmasse 223.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver