Learn More
8-Benzyl-8-Azabicyclo[3.2.1 ] Octan-3-Endo-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10787865
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
18717-73-2
C14H19NO
217.312
MFCD09966164
HCBGIBWAPOFRKI-PBWFPOADSA-N
n-benzylnortropine, 1r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1s,5r-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3s,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol
14762744
(1R,5S)-8-Benzyl-8-Azabicyclo[3.2.1]Octan-3-ol
C1CC2CC(CC1N2CC3=CC=CC=C3)O
18717-73-2
C14H19NO
217.312
MFCD09966164
HCBGIBWAPOFRKI-PBWFPOADSA-N
n-benzylnortropine, 1r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1s,5r-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3r,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, 1r,3s,5s-8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol
14762744
(1R,5S)-8-Benzyl-8-Azabicyclo[3.2.1]Octan-3-ol
C1CC2CC(CC1N2CC3=CC=CC=C3)O
Chemischer Name oder Material 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-endo-ol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 217.31
Reinheit (%) 95%