Learn More
8-Bromo-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31029716
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31029716 1 g
31015378 100 mg
31026001 250 mg
31021125 5 g
31014716 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31029716 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1111841g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromo-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
CAS 10357-68-3
Summenformel C5H3BrN4O2
MDL-Nummer MFCD02683597
Menge 1 g
SMILES O=C(N1)NC2=C(NC(Br)=N2)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 231.01
Reinheit (%) 98%