Learn More
Cytiva 850-DS 8-Kanal-Filterplatten
Für den Einsatz mit Agilent 850-DS Löslichkeitsmessstationen
680.00 € - 745.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent 850-DS Probenahmestation |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automatisierte Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung |
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15215928
|
Cytiva
7707-3000 |
PTFE | 0,45 μm |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15225928
|
Cytiva
7707-3100 |
Nylon | 0,45 μm |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15245928
|
Cytiva
7707-3300 |
GMF | 0,45 μm |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15235928
|
Cytiva
7707-3200 |
PES | 0,45 μm |
745.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15518753
|
Cytiva
7707-3400 |
PTFE | 0,2 μm |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15528753
|
Cytiva
7707-3500 |
Nylon | 0,2 μm |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15538753
|
Cytiva
7707-3600 |
PES | 0,2 μm |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Porengröße der Membran 0.45 μm
- Erhältliche Filtermedien: PTFE, Nylon, PES und GMF
- Einwegprodukt
Automatisierte Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung
Spezifikation
Agilent 850-DS Probenahmestation | |
Automatisierte Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung |