Learn More
Agilent BioTek 8-kanal Dispensierkamm, autoklavierbar,für 96-well Half Area und PCR Mikroplatten
8-Kanal-Verteiler, für 96-Well-Halbflächen- und PCR-Mikrotiterplatten
Marke: Agilent BioTek 7140515S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit MikroFill (AF1000A)Spezifikation
8-Kanal-Verteiler-Spenderkamm | |
Autoklavierbar | |
96 Well-Halbflächen- und PCR-Mikrotiterplatten |