Learn More
8-Chlornaphthalen-1-sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10784183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10784183 10 g 10 Gramm
10011664 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784183 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB06262EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 145-74-4
Summenformel C10H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 242.673
MDL-Nummer MFCD00052379
InChI-Schlüssel OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro
PubChem CID 67353
IUPAC-Name 8-Chlornaphtalin-1-Sulfonsäure
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 242.68
Reinheit (%) 97%