Learn More
Thermo Scientific Chemicals 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonsäure-Trinatriumsalz, 98 %, Rein
Artikelnummer. 10444891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10444891 5 g Glasflasche 5 Gramm
10240073 1 g Glasflasche 1 Gramm
10445005 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10444891 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 412180050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6358-69-6
Summenformel C16H7Na3O10S3
Molekulargewicht (g/mol) 524.37
MDL-Nummer MFCD00037575
InChI-Schlüssel KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 61388
ChEBI CHEBI:52083
IUPAC-Name trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxy-1, 3, 6-pyrenetrisulfonic acid trisodium salt
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Dichte 2.1500g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 8065
Relative Dichte 2.15
Synonym pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&C green 8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 300g/L (25°C).
Formelmasse 524.39
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristall oder Pulver