missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16400479
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16400479

Marke: Medchem Express HYW011540

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.

8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine
CAS 88847-89-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H13N5O5
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 155 mg/mL (547.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C(NC2=O)=C(N2[C@H]3C[C@H](O)[C@H](O3)CO)N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 283.24
Formelmasse 283.24
Reinheit (%) 96.17%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt