Learn More
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495447
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16495447 50 mg 50 Milligramm
16484126 25 mg 25 Milligramm
16472678 5 mg -
16400479 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495447 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW011540
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine is a critical biomarker of oxidative stress and carcinogenesis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine
CAS 88847-89-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H13N5O5
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 155 mg/mL (547.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C(NC2=O)=C(N2[C@H]3C[C@H](O)[C@H](O3)CO)N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 283.24
Formelmasse 283.24
Reinheit (%) 96.17%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death