Learn More
8-Hydroxyguanosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477497
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16477497 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16477497 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1132625mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
8-Hydroxyguanosine is a systematic marker of oxidative stress and a marker of hydroxyl radical damage to RNA.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyguanosine
CAS 3868-31-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H13N5O6
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 250 mg/mL (835.45 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NC3=C2N=C(N)NC3=O)=O)O1)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 299.24
Formelmasse 299.24
Reinheit (%) 99.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism