Learn More
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31004623
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31004623 100 g
30989156 1 g
30989155 100 mg
30993528 250 mg
30995536 10 g
30991517 25 g
30992788 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31004623 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD111458100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
CAS 54745-74-3
Summenformel C6H12ClNO
MDL-Nummer MFCD09800611
Menge 100 g
SMILES C1(O2)CNCC2CC1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 149.62
Reinheit (%) 97%