Learn More
8-(p-Toluenesulfonylamino)Chinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431608
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15431608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55386.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10304-39-9
Summenformel C16H14N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 298.36
MDL-Nummer MFCD00168990
InChI-Schlüssel ZSMKPYXVUIWTCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-tosylamino quinoline, 8-p-tosylaminoquinoline, benzenesulfonamide, 4-methyl-n-8-quinolinyl, 8-p-tolylsulfonamido quinoline, 8-p-tolylsulfonylamino quinoline, 8-p-toluenesulfonylamino quinoline, p-toluenesulfonamide, n-8-quinolyl, 4-methyl-n-quinolin-8-yl benzenesulfonamide, 8-4-tolylsulfonylamino quinoline, 4-methyl-n-8-quinolinylbenzenesulfonamide
PubChem CID 82533
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-(p-Toluenesulfonylamino)quinoline
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 25 g
Beilstein 264159
IUPAC-Name 4-methyl-N-quinolin-8-ylbenzolsulfonamid
Formelmasse 298.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest