Learn More
Ibidi 8 Well Sticky-Slide
Click to view available options
Beschreibung:
Wells mit hoher Wand
Wells mit niedriger Wand
Packungsgröße:
15 Stück
Beschreibung
- An 8 well chamber
- bottomless with self-adhesive underside
- sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Typ | Microscope Slide |
| Wellanzahl | 8 |
| Beschreibung | Wells mit hoher Wand |
| Menge | 15 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.