Learn More
LMS™ 80 Gekühlter Inkubator
Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C
Marke:  LMS™ 80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 40.00000kg
Artikelnummer. 11833410
  • 5543.08 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Angebot an gekühlten Inkubatoren mit weiß einbrennlackiertem Stahl außen, Schaumstoffisolierung und weiß vorbeschichtetem Aluniminium innen
  • Temperaturbereich: -10 °C bis 50 °C
  • Digitale Steuerung
  • Gebläseunterstützte Luftzirkulation
  • Vollständige P.I.D.-Heizungsregelung
  • Abtropfschale für selbstverdunstendes Kondensat
  • Weiße, kunststoffbeschichtete Gitterböden
  • RS-232-Schnittstelle
Spezifikation
Spezifikation
80 l
Einbrennlackierter Baustahl
–10 bis 50 °C
2 Schalen
40 cm
40 kg
Vorbeschichtetes Aluminium
2
Gekühlter Inkubator
80
49 cm