Learn More
Cytiva 850-DS 8-Kanal Filterplatten aus PVDF
Für Filtrationsanwendungen.
680.00 €
Spezifikation
Material | PVDF |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration |
Menge | 50/Pckg. |
Typ | 850-DS -Kanal Filterplatten aus PVDF |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15651067
|
Cytiva
7707-3700 |
0,2 μm |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15661067
|
Cytiva
7707-3800 |
0,45 μm |
680.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für Filtrationszwecke
Spezifikation
PVDF | |
Filtration | |
50/Pckg. | |
850-DS -Kanal Filterplatten aus PVDF |