Learn More
9,10-Dichloranthracen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485203 25 g 25 Gramm
11475203 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485203 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12823.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 605-48-1 | C14H8Cl2 | 247.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 605-48-1
Summenformel C14H8Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 247.118
MDL-Nummer MFCD00001246
InChI-Schlüssel FKDIWXZNKAZCBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11800
IUPAC-Name 9,10-dichloranthracen
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Dichloroanthracene
Schmelzpunkt 210°C to 215°C
Menge 25 g
Beilstein 1912108
Synonym anthracene, 9,10-dichloro, acmc-209mkk, anthracene,10-dichloro, 9,10-dichloro-anthracene, anthracene,9,10-dichloro, 9.10-dichloroanthracene
Formelmasse 247.12
Reinheit (%) 97%