Learn More
9,10-Diethoxyanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492698 1 g 1 Gramm
11402708 5 g 5 Gramm
11412708 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16705.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 68818-86-0 | C18H18O2 | 266.34 g/mol
9,10-Diethoxyanthracene acts as a photo sensitizing agent for diaryl iodonium salts. It is also used as a sensitizing dye. It is utilized for the preparation of polymetallic complexes through selective pi-coordination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,10-Diehoxyanthracol wirkt als photosensibilisierendes Mittel für Diaryliodonium-Salze. Es wird auch als sensibilisierender Farbstoff verwendet. Es wird für die Herstellung von polymetallischen Komplexen durch selektive Pi-koordination verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68818-86-0
Summenformel C18H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 266.34
MDL-Nummer MFCD00209643
InChI-Schlüssel GJNKQJAJXSUJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-diethoxy, acmc-1bigo
PubChem CID 111623
IUPAC-Name 9,10-diethoxyanthracen
SMILES CCOC1=C2C=CC=CC2=C(C3=CC=CC=C31)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Diethoxyanthracene
Schmelzpunkt 149°C to 151°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 266.33
Reinheit (%) 98%