Learn More
9,10-Dimethylanthracene, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31448637
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31448637 100 mg
31439708 250 mg
31445581 1 g
31441700 25 g
31444325 10 g
31445559 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31448637 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD111571100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Dimethylanthracene
CAS 781-43-1
Summenformel C16H14
MDL-Nummer MFCD00001262
Menge 100 mg
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C3=CC=CC=C13
Molekulargewicht (g/mol) 206.28
Reinheit (%) 95%