Learn More
9,10-Dimethylanthracen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430627 1 g 1 Gramm
11440627 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22458.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 781-43-1 | C16H14 | 206.29 g/mol
9,10-Dimethylanthracene is used as an antioxidant-photosensitizer dual-loaded polymeric micelles with controllable production of reactive oxygen species. It is also used as chemical rate constant actinometer in singlet molecular oxygen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,10-Dimethylanthracen dient als antioxidativer Photosensibilisator für zweifach beladene Polymermizellen mit einer kontrollierbaren Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies. Es wird auch als konstantes chemisches Aktinometer bei Reaktionen mit molekularen Singulett-Sauerstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 781-43-1
Summenformel C16H14
Molekulargewicht (g/mol) 206.29
MDL-Nummer MFCD00001262
InChI-Schlüssel JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
PubChem CID 13076
IUPAC-Name 9,10-dimethylanthracen
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,10-Dimethylanthracene
Schmelzpunkt 182°C to 184°C
Menge 1 g
Beilstein 1909028
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 99%