Learn More
9-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-9H-purin-6-amine, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31108404
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31108404 5 g
31103331 25 g
31100700 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31108404 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1146955g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-9H-purin-6-amine
CAS 55779-18-5
Summenformel C12H9ClFN5
MDL-Nummer MFCD00867210
Menge 5 g
SMILES NC1=C2N=CN(CC3=C(F)C=CC=C3Cl)C2=NC=N1
Molekulargewicht (g/mol) 277.68
Reinheit (%) 95%