Learn More
9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31030925
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31030925 100 mg
31019864 1 g
31021346 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31030925 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD00816932100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine
CAS 104227-88-5
Summenformel C12H17N5O3
MDL-Nummer MFCD08063728
Menge 100 mg
SMILES CC(OCC(CO)CCN1C=NC2=CN=C(N)N=C12)=O
Molekulargewicht (g/mol) 279.30
Reinheit (%) 95%