Learn More
9,9-Di-n-Hexyl-2,7-Dibromfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413508 25 g 25 Gramm
15423508 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56952.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 189367-54-2 | C25H32Br2 | 492.339 g/mol
It finds its application as an intermediate for polymeric light-emitting diodes and as an OLED material because of their pure blue emission and efficient electroluminescence coupled with a high charge-carrier mobility and good process ability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Anwendung als Zwischenprodukt für polymere Leuchtdioden und als OLED-Material aufgrund seiner reinen Blauemission und effizienten Elektrolumineszenz bei gleichzeitig hoher Ladungsträgermobilität und guter Prozessfähigkeit.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 189367-54-2
Summenformel C25H32Br2
Molekulargewicht (g/mol) 492.339
MDL-Nummer MFCD03427215
InChI-Schlüssel OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dihexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-di-n-hexylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-fluorene, acmc-1c0sw, ksc491i1r, 9,9-di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene homopolymer
PubChem CID 3539647
IUPAC-Name 2,7-Dibrom-9,9-Dihexylfluoren
SMILES CCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 492.33
Reinheit (%) 98%