Learn More
9,9-Di-n-Octylfluoren-2,7-Diboronsäure bis(Pinacol)-Ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479465 1 g 1 Gramm
15489465 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51955.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 196207-58-6 | C41H64B2O4 | 642.579 g/mol
9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester is a reactant in the synthesis of 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(thiophene-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-ethylhexyl)-3-(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione) (DPP1), a solution-processable nonfullerene electron acceptor used in organic solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9,9-Di-n-Octylfluoren-2,7-Diboronsäure bis(pinacol)-Ester ist ein Reaktant bei der Synthese von 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-2,7-diyl)bis(thiophen-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-Ethylhexyl)-3-(Thiophen-2-yl)pyrrol[3,4-c]pyrrol-1,4(2H,5H)-Dion) (DPP1), ein Lösungs-bearbeitbarer Nonfulleren-Elektronakzeptor, der in organischen Solarzellen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 196207-58-6
Summenformel C41H64B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 642.579
MDL-Nummer MFCD16294554
InChI-Schlüssel FAHIZHKRQQNPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-di-n-octylfluorene, 9,9-di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb260, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis boronic acid pinacol ester, 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester
PubChem CID 21982074
IUPAC-Name 2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 642.58
Reinheit (%) 95%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.