Learn More
9,9-Dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine, TRC
Artikelnummer. 30385112
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30385112 100 mg 100 Milligramm
30376114 10 mg -
30371652 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD460488100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355832-04-1
Summenformel C21H19N
Molekulargewicht (g/mol) 285.38
SMILES CC1(C)c2ccccc2c3ccc(Nc4ccccc4)cc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H19N/c1-21(2)19-11-7-6-10-17(19)18-13-12-16(14-20(18)21)22-15-8-4-3-5-9-15/h3-14,22H,1-2H3
Formelmasse 285.1517