Learn More
9,9-Dimethylfluoren-2-Boronsäure-Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499455 1 g 1 Gramm
15409465 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499455 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51950.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 569343-09-5 | C21H25BO2 | 320.239 g/mol
It is employed in the synthesis and photo physical properties of 1,2-diphenylindolizine derivatives: fluorescent blue-emitting materials for organic light-emitting device.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der Synthese und für photographischen Eigenschaften von 1,2-Diphenylindolizin-Derivaten eingesetzt: Fluoreszierende blau emittierende Materialien für organische lichtemittierende Geräte.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 569343-09-5
Summenformel C21H25BO2
Molekulargewicht (g/mol) 320.239
MDL-Nummer MFCD08704229
InChI-Schlüssel DAZFRJAIIUPRQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-9,9-dimethylfluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, fl-be, amtb252, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dimethylfluorene, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9,9-dimethyl-9h-fluorene
PubChem CID 45358694
IUPAC-Name 2-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 320.24
Reinheit (%) 95%