Learn More
9,9-Dioctylfluoren-2,7-Diboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764765 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10764765 5 g Glasflasche 5 Gramm
10694925 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764765 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398310050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 258865-48-4 | Molecular Formula: C29H44B2O4 | Molecular Weight: 478.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 258865-48-4
Summenformel C29H44B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 478.29
MDL-Nummer MFCD03701608
InChI-Schlüssel HURJMQMZDPOUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyldiboronic acid, 7-borono-9,9-dioctylfluoren-2-yl boronic acid, boronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, boronic acid,b,b'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-209gn0, 7-borono-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl boronic acid, 7-borono-9,9-dioctyl-2-fluorenyl boronic acid
PubChem CID 4283240
IUPAC-Name [7-(dihydroxyboranyl)-9,9-dioctyl-9H-fluoren-2-yl]boronic acid
SMILES CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=CC(=CC=C2C2=C1C=C(C=C2)B(O)O)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9, 9-Dioctylfluorene-2, 7-diboronic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 478.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.