Learn More
9,9'-Spirobifluor-2-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15441779 1 g 1 Gramm
15461779 250 mg 250 Milligramm
15451779 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64525.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 236389-21-2 | C25H17BO2 | 360.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 236389-21-2
Summenformel C25H17BO2
Molekulargewicht (g/mol) 360.22
MDL-Nummer MFCD13248568
InChI-Schlüssel WDDLHUWVLROJLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9'-spirobi fluoren-2-ylboronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluorene-2-boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-ylboronic acid, boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, boronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2-yl, acmc-209g4k, 9,9'-spirobifluorene-2-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-yl boronic acid
PubChem CID 22564369
IUPAC-Name 9,9'-spirobi[fluoren]-2-ylboronsäure
SMILES OB(O)C1=CC2=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C21C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9,9'-Spirobifluorene-2-boronic acid
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 10478712
Formelmasse 360.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver