Learn More
9-Aminofluoren-Hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11311847 1 g 1 Gramm
11321847 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05156.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5978-75-6 | C13H12ClN | 217.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5978-75-6
Summenformel C13H12ClN
Molekulargewicht (g/mol) 217.70
MDL-Nummer MFCD00012536
InChI-Schlüssel SYKJOJSYQSVNOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-fluoren-9-amine hydrochloride, 9-aminofluorene hydrochloride, 9h-fluoren-9-amine, hydrochloride, 9-fluorenamine hydrochloride, 9-aminofluorene hcl, fluorene-9-ylamine, chloride, 9h-fluoren-9-amine hcl, acmc-1b10k, 9-aminoflu-orene hydrochloride, 9-aminofluorene monohydrochloride
PubChem CID 2724685
SMILES [H+].[Cl-].NC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Aminofluorene hydrochloride
Schmelzpunkt ∼225°C
Menge 1 g
Beilstein 3915368
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name hydrogen 9H-fluoren-9-amine chloride
Formelmasse 217.7
Reinheit (%) ≥98%