Learn More
9-Anthracencarboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10245820 25 g Glasflasche 25 Gramm
10754831 100 g Glasflasche 100 Gramm
11924781 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245820 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 153930250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 642-31-9
Summenformel C15H10O
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD00001254
InChI-Schlüssel YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
PubChem CID 69504
IUPAC-Name anthracene-9-carbaldehyd
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Anthracenecarboxaldehyde
Schmelzpunkt 103.0°C to 107.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln